Saltar a
8.02260
Bromoacetic acid
for synthesis
Sinónimos:
Bromoacetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
26,00 €
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
43,80 €
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
121,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
138.95
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-175-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
26,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.158 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
208 °C/1013 hPa
mp
46-49 °C
transition temp
flash point >112 °C
density
1.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCC(=O)O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Bromoacetic acid induces neurogenic injury in the chicken brain: This research investigates the neurotoxic effects of Bromoacetic acid, demonstrating its impact on oxidative stress and inflammatory pathways in avian species (Liu et al., 2022).
  • Delayed local chemical burns following dermal exposure to bromoacetic acid: A case study documenting the severe dermatological effects following exposure to bromoacetic acid, providing crucial insights into its hazardous nature (Yeung et al., 2024).
  • Toxicity Effect of Bromoacetic Acid on MCF7 Breast Cancer Cell Line: This study explores the cytotoxic effects of Bromoacetic Acid on cancer cells, with an emphasis on the mechanisms of apoptosis induced by this compound (Bahman et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.01636B56307901610
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.93 g/cm3 at 20 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.0264 g/mL
bp
208 °C/1013 hPa
bp
158-161 °C/1013 hPa
bp
208 °C (lit.)
bp
-
form
crystals
form
liquid
form
crystals
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup