8.01996
1,4-Butanediol diacrylate
Sinónimos:
1,4-Butanediol diacrylate, Tetramethylene diacrylate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.83 hPa ( 80 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥90.0% (GC)
temp. de autoignición
285 °C
lim. expl.
1.3-7 % (v/v)
bp
120 °C/13 hPa
mp
-7 °C
temperatura de transición
flash point 133 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clave InChI
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.054
Identity (IR): passes test