Documentos clave
8.01917
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol
Seleccione un Tamaño
250 ML
47,60 €
47,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
47,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
2-(C2H5O)C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
202-358-5
NACRES:
NA.22
47,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
1 hPa ( 45 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
214-216 °C/1013 hPa
mp
24-28 °C
temperatura de transición
flash point 86 °C
solubilidad
9 g/L
densidad
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
Clave InChI
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup