Documentos clave
8.01847
Sigma-Aldrich
n-Butyl vinyl ether
(stabilised with 100 ppm KOH) for synthesis
Sinónimos:
n-Butyl vinyl ether, Vinyl butyl ether
Seleccione un Tamaño
100 ML
60,70 €
500 ML
296,00 €
60,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
60,70 €
500 ML
296,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
203-860-7
60,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
presión de vapor
51 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
190 °C (DIN 51794)
potencia
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.2-8.6 % (v/v)
bp
93-94 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
temperatura de transición
flash point -6 °C (DIN 51755 Part 1)
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCCC)C=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6-7-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clave InChI
UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup