Documentos clave
8.01811
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide
for synthesis
Sinónimos:
Benzyl cyanide, Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
205-410-5
presión de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
590 °C
potencia
270 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
66 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
temperatura de transición
flash point 102 °C
solubilidad
0.1 g/L
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clave InChI
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.017
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup