Saltar a
8.01786
Bromobenzene
for synthesis
Sinónimos:
Bromobenzene, Phenyl bromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
35,20 €
26,40 €
250 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
56,60 €
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
172,00 €
25 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2130,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5Br
Número CAS:
Peso molecular:
157.01
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-623-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
26,40 €
Precio de catálogo35,20 €Ahorre 25 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
565 °C
potency
2383 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.5-2.5 % (v/v)
bp
156 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
transition temp
flash point 51 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of High-Quality Perovskite Nanocrystals: Utilizing bromobenzene for aliphatic nucleophilic substitution enabled the synthesis of high-quality cesium lead bromide perovskite nanocrystals, which are critical in optoelectronic applications (Li et al., 2019).
  • Noncatalytic Bromination of Benzene: This study demonstrated the necessary conditions for the noncatalytic bromination of benzene to produce bromobenzene, providing valuable information for industrial synthesis processes (Shernyukov et al., 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.494 - 1.496
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.18631B577028.14658
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-31 °C
mp
394 °C
mp
−31 °C (lit.)
mp
498 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
4.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.474 g/mL at 25 °C, 1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.71 g/cm3 at 20 °C
bp
156 °C/1013 hPa
bp
697 °C/1013 mbar
bp
156 °C (lit.)
bp
900 °C/1013 hPa
form
liquid
form
crystals
form
liquid
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromobenzene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51.0 °C - closed cup