Key Documents
8.01299
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, Trimesic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3-1,3,5-(COOH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
210.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
209-077-7
Análisis
≥95.0% (HPLC)
temp. de autoignición
590 °C
potencia
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
>300 °C
temperatura de transición
flash point 328 °C
solubilidad
26.3 g/L
densidad aparente
720 kg/m3
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3