115983
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
98%
Sinónimos:
Trimesic acid trimethyl ester, Trimethyl trimesate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
98%
formulario
solid
mp
145-147 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C12H12O6/c1-16-10(13)7-4-8(11(14)17-2)6-9(5-7)12(15)18-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable