8.01295
4-Ethylmorpholine
for synthesis
Sinónimos:
4-Ethylmorpholine, N-Ethylmorpholine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
8.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
160 °C
potencia
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.9 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1 cSt(23 °C)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-63--62 °C
temperatura de transición
flash point 30 °C
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
Clave InChI
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C