Documentos clave
8.01079
Sigma-Aldrich
Aluminium triisopropylate
for synthesis
Sinónimos:
Aluminium triisopropylate, Aluminium isopropoxide
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
Al[OCH(CH3)2]3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
209-090-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.13 hPa ( 21 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2 % (v/v)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
bp
135 °C/13 hPa
mp
130-134 °C
temperatura de transición
flash point 16 °C
densidad
1.035 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Al](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable