Documentos clave
8.00948
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium dichloride
for synthesis
Sinónimos:
Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 G
29,50 €
250 G
47,20 €
1 KG
116,00 €
50 KG
4200,00 €
29,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
29,50 €
250 G
47,20 €
1 KG
116,00 €
50 KG
4200,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H8N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
133.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
206-369-6
NACRES:
NA.22
29,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubilidad
300 g/L
densidad aparente
650 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].NCCN.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Clave InChI
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable