Documentos clave
8.00906
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
for synthesis
Sinónimos:
Diethyl ethylmalonate, Ethylmalonic acid diethyl ester
Seleccione un Tamaño
250 ML
43,10 €
43,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
43,10 €
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(COOC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
205-093-3
NACRES:
NA.22
43,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
204-206 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 88 °C
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup