Documentos clave
8.00649
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic acid
for synthesis
Sinónimos:
3-Nitrophthalic acid, 3-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
3-(NO2)C6H3-1,2-(COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
210-030-8
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
210-215 °C
solubilidad
20 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable