Documentos
8.00380
Sigma-Aldrich
Maleic acid
for synthesis
Sinónimos:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
116.07
Beilstein:
605762
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-742-5
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99% (acidimetric)
formulario
powder
potencia
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130-135 °C (lit.)
solubilidad
478.8 g/L
densidad
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
750‑800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Aplicación
  • Food industry metabolomics: Maleic acid is identified as a key metabolite in the profiling of jelly fungi, aiding in the determination of biomarkers for different flesh colors, which is vital for quality assessment in the food industry (Ye et al., 2024).
  • Chromatography device innovation: Maleic acid contributes to the design and characterization of an electrochemically-modulated membrane chromatography device, enhancing the precision and functionality of separation technologies in analytical chemistry (Röcker et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2