8.00239
Benzyl cinnamate
for synthesis
Sinónimos:
Benzyl cinnamate, Benzyl trans-3-phenylpropenoate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
potencia
5530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
34 °C
temperatura de transición
flash point 180 °C
solubilidad
<10 mg/L
densidad
1.109 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
Clave InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C