Saltar a
8.00192
Octanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
Octanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
44,40 €
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
97,20 €
2.5 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
176,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6COOH
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-677-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
44,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
0.68 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
21639W279927W279900
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98%
assay
≥98%
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
237 °C/1013 hPa
bp
237 °C (lit.), 237-238 °C
bp
237 °C (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C
mp
15-17 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup