Documentos clave
8.00184
Sigma-Aldrich
Azodicarboxamide
for synthesis
Sinónimos:
Azodicarboxamide, Azodicarbonamide, 1,1-Azobisformamide, Dicarbamoyldiimide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
116.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número índice de la CE:
204-650-8
presión de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 ( in H2O, neutral)
mp
>200 °C (decomposition)
temperatura de transición
flash point >200 °C
solubilidad
0.033 g/L
densidad
1.61 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)
Clave InChI
XOZUGNYVDXMRKW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
Azodicarboxamide for synthesis. CAS No. 123-77-3, EC Number 204-650-8.
Nota de análisis
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Identity (IR)passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certificados de análisis (COA)