Documentos clave
8.00107
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-299-8
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
260 °C
potencia
3228 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.3-14.2 % (v/v)
pH
3.8 (20 °C, 863 g/L in H2O)
bp
170 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
temperatura de transición
flash point 67 °C
solubilidad
863 g/L
densidad
1.08 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1