8.00105
2,5-Hexanedione
for synthesis
Sinónimos:
2,5-Hexanedione, Acetonylacetone
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.6 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
400 °C
potencia
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.5 % (v/v)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
85-87 °C/26.6 hPa
mp
-5.4 °C
temperatura de transición
flash point 79 °C
densidad
0.974 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.971 - 0.973
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C