Documentos clave
71009-M
Millipore
CytoBuster Protein Extraction Reagent
Simple extraction of soluble protein from mammalian and insect cells
Sinónimos:
Cell Lysis Reagent, Protein Extraction Buffer
Seleccione un Tamaño
50 ML
126,00 €
250 ML
486,00 €
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
126,00 €
250 ML
486,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106510
NACRES:
NA.77
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
temp. de almacenamiento
10-30°C
Descripción general
The CytoBuster Protein Extraction Reagent is a proprietary formulation of detergents optimized for efficient extraction of soluble proteins from mammalian and insect cells. The gentle, non-ionic composition of CytoBuster Protein Extraction Reagent enables isolation of functionally active endogenous or expressed proteins without a need for secondary treatment such as sonication or freeze/thaw. CytoBuster Protein Extraction Reagent has been specifically formulated for utilization in Western blotting, immunoprecipitation, and kinase/phosphatase assays. The reagent is compatible with protease inhibitors, kinase inhibitors, and phosphatase inhibitors.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
CytoBuster Protein Extraction Reagent is a formulation of detergents prepared for the efficient extraction of soluble proteins from mammalian cells
Contenido relacionado
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Los métodos de lisis celular y extracción de proteínas abarcan varias técnicas, desde la solubilización de detergentes hasta la ruptura mecánica, que respaldan las necesidades de investigación.