70006-M
T7SelectDOWN Primer
formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Mr: 5987
T7Select Vector primers are convenient for amplification and sequencing of T7Select recombinants, and are compatible with all T7Select vectors.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
5ʹ - AACCCCTCAAGACCCGTTTA - 3ʹ
Información legal
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany