Saltar a
69265
Goat Anti-Rabbit IgG AP Conjugate (Fc specific)
Novagen®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
40 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
116,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
116,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
antibody product type
secondary antibodies
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
69266401135401515
description
Novagen®
description
Novagen®
description
liquid, Calbiochem®
description
liquid, Calbiochem®
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)