Documentos clave
681668
Sigma-Aldrich
Wnt Synergist, QS11
A cell-permeable purine compound that binds ARFGAPs (Kd = 364 and 620 nM for AMAP1 and ARFGAP1, respectively) and acts as a broad specificity ARFGAPs inhibitor (GTPase activating proteins of ADP-ribosylation factor).
Sinónimos:
Wnt Synergist, QS11, QS11, Wnt Pathway Activator II, Wnt Pathway Activator II, QS11
Seleccione un Tamaño
5 MG
205,00 €
205,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
205,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H33N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
567.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
205,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale amber
solubilidad
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]3(c4nc(nc(c4nc3)N[C@H](CO)Cc7ccccc7)Oc5cc6c(cc5)CCC6)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C36H33N5O2/c42-23-31(20-25-8-3-1-4-9-25)38-34-33-35(40-36(39-34)43-32-19-18-28-12-7-13-30(28)21-32)41(24-37-33)22-26-14-16-29(17-15-26)27-10-5-2-6-11-27/h1-6,8-11,14-19,21,24,31,42H,7,12-13,20,22-23H2,(H,38,39,40)/t31-/m0/s1
Clave InChI
DOKZLKDGUQWMSX-HKBQPEDESA-N
Descripción general
A cell-permeable purine compound that binds ARFGAPs (Kd = 364 and 620 nM for AMAP1 and ARFGAP1, respectively) and acts as a broad specificity ARFGAPs inhibitor (GTPase activating proteins of ADP-ribosylation factor). Shown to synergize with Wnt-3a and specifically activate the canonical Wnt/β-catenin signaling pathway both in vitro (2-, 40-, and 200-fold increase of basal transcription activity by QS11, Wnt-3a, and QS11/Wnt-3a, respectively, in a Super(8X)TOPFlash reporter assay using HEK293 cells) and in vivo (in the induction of Xenopus embryonic axis duplication). Also reported to block the migration of AMAP1-overexpressing MDA-MB-231 cells (86% inhibition at 2.5 µM).
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Zhang, Q., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 7444.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable