681664
Wnt Agonist I in DMSO
The Wnt Agonist I in DMSO, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Wnt Agonist I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine, Wnt Pathway Activator I in DMSO, Wnt Pathway Activator I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine
Seleccione un Tamaño
114,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
114,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
NC1=NC(NCC2=CC=C(OCO3)C3=C2)=CC(C4=CC=CC(OC)=C4)=N1
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
Clave InChI
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable