672159
Urokinase Substrate III, Fluorogenic
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase.
Sinónimos:
Urokinase Substrate III, Fluorogenic, Z-GGR-AMC, HCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white to off-white
solubilidad
ethanol: soluble
water: soluble
fluorescencia
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Quantitative direct fluorescent assay of urokinase
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Otras notas
Walker, B., and Elmore, D.T. 1984. Thromb. Res.34, 103.
O’Donnel-Tormey, J., and Quigley, J.P. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 344.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 341.
Pierzchala, P.A., et al. 1979. Biochem. J.183, 555.
Strauss, A.W., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4225.
Zimmerman, M., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 750.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable