662210
USP14 Inhibitor, IU1
The USP14 Inhibitor, IU1 controls the biological activity of USP14. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
USP14 Inhibitor, IU1, 1-(1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)ethanone, 1-(1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl)-2-pyrrolidin-1-ylethanone, Ubiquitin Specific Protease 14 Inhibitor, DUB Inhibitor IX
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥90% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
beige
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3