662098
UbcH5c Conjugating Enzyme E2, Human, Recombinant, E. coli
Sinónimos:
UBD2D3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Nivel de calidad
Formulario
solution
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Gehrke, S.G., et al. 2003 Blood.101, 3288.
Nuber, U., And Scheffner, M., 1999. J. Biol. Chem.274, 7576.
Schwarz, S.E., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 12148.
Jensen, J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 30408.
Scheffner, M., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci.91, 8797.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1