Documentos clave
655203
Sigma-Aldrich
TX-1918
A cell-permeable arylidene-cyclopentenedione derived tyrphostin that acts as a potent inhibitor for eEF2-K, while it inhibits other kinases at much higher concentrations.
Sinónimos:
TX-1918, 2-((3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-methylene)-4-cyclopentene-1,3-dione
Seleccione un Tamaño
10 MG
150,00 €
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
150,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light orange
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1C)C=C2C(=O)C=CC2=O)C
InChI
1S/C14H12O3/c1-8-5-10(6-9(2)14(8)17)7-11-12(15)3-4-13(11)16/h3-7,17H,1-2H3
Clave InChI
YHWRISYBKMXSGJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable arylidene-cyclopentenedione derived tyrphostin that acts as a potent inhibitor for eEF2-K (IC50 = 440 nM), while it inhibits other kinases at much higher concentrations (IC50 = 4.4, 44, 44, and 440 µM for Src, PKA, PKC, and EGFR-K, respectively). Displays potent antitumor activity (EC50 = 2.07 and 230 µM in HepG2 and HCT116 tumor cells, respectively) with greatly reduced mitochondrial- (≥5000-fold) and hepato-toxicity (≥90-fold) when compared with another tyrphostin, AG 17 (Cat. No. 658425). It is therefore a more promising candidate as a therapeutic agent for cancer treatment.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
eEF2-K
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 440 nM against eEF2-K
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Otras notas
Hori, H., et al. 2002. Bioorg. Med. Chem.10, 3257.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable