654250
Anti-TNF-α Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Tumor Necrosis Factor-α
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human, mouse (weakly)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
≤1 EU/mg Endotoxins
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNF(7124)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Frozen Sections (see comments)
Immunoblotting (see comments)
Neutralization Studies (see comments)
Paraffin Sections (see comments)
Radioimmunoassay (see comments)
Envase
Advertencia
Definición de unidad
Nota de análisis
L929 cells
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable