Documentos clave
65044A
Sigma-Aldrich
Hemacolor® Solution I
HARLECO® Fixative for fast staining in hematology and cytology
Sinónimos:
Hematology Stain
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
Número índice de la CE:
200-659-6
aplicaciones:
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
bp:
64.5 °C/1013 hPa
presión de vapor:
128 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
128 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
64.5 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
temperatura de transición
flash point 9.7 °C
densidad
0.792 g/cm3
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
HARLECO® Fixative for fast staining in hematology and cytology
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
May also be used as a fixative for all Wright and Wright-Giemsa staining protocols.
Componentes
Replacement for methanol fixative component of the Hemacolor® Stain Set.
Nota de análisis
Evaporation Number: 1.9
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. This product was discontinued. The website lists 1.11955 Hemacolor® Rapid staining of blood smear as a similar product. Need a replacement for 65044A. Are these products equivalent?
    1 respuesta
    1. Yes, product 111955 is equivalent to the discontinued Hemacolor reagent 65044A. However, there are slight differences between the products. In the Harleco products, the two stain solutions are buffered, whereas in product 111955, the two stain solutions do not appear to be buffered. After dipping the slides in the two stain solutions, the slides must then be dipped in a buffer solution. This adds only slightly more time to the procedure, but it does require one additional reagent.
      While 65044A was listed as a 4-liter container, 1119552500 is only a 2.5-liter container.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. is the fixative (catalog# 65044A) solution in Wright stain set 100% methanol?
    1 respuesta
    1. Yes, this product is essentially 100 % Methanol. There may be trace amounts of water, however, this is not quantitated and does not effect performance.
      ¿Le ha resultado útil?