648494
TRPC3 Channel Inhibitor III, Pyr10
Sinónimos:
TRPC3 Channel Inhibitor III, Pyr10, N-(4-(3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
192,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
192,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
semisolid
solid
potencia
720 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange-brown
white to off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)N[S](=O)(=O)c3ccc(cc3)C
InChI
1S/C18H13F6N3O2S/c1-11-2-8-14(9-3-11)30(28,29)26-12-4-6-13(7-5-12)27-16(18(22,23)24)10-15(25-27)17(19,20)21/h2-10,26H,1H3
Clave InChI
CVALMMCIOLXHDM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TRPC3
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable