Merck
623
Gomori Trichrome Stain
Harleco®, suitable for histology
Sinónimos:
Connective Tissue Stain
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116121
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
manufacturer/tradename
Harleco®
λmax
525-535 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology, histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Quality Level
General description
HARLECO® Connective tissue stain for collagen and muscle tissue
623-71 500ml Poly Bottle
Application
HARLECO® Connective tissue stain for collagen and muscle tissue
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Connective tissue stain for collagen and muscle tissue.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c