Documentos clave
6210-OP
Sigma-Aldrich
Methylene Blue Trihydrate
OmniPur® Grade
Sinónimos:
Methylene Blue trihydrate
Seleccione un Tamaño
100 G
95,00 €
95,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
95,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18ClN3S · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
373.90
Beilstein:
3599847
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
95,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
iridescent green-black
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Post-electrophoretic stain for DNA. Stains RNA in bacterialogical procedures. Non-intercalating. Molecular biology grade.
Specifications:
Arsenic (As): ≤0.0008%
Ash: ≤1.0%
Copper (Cu): ≤0.02%
Lead (Pb): ≤0.001%
Moisture (H2O): ≤15.0%
Molar absorptivity Em (661 nm, water): ≥69000
Zinc (Zn): ≤0.001%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the highest quality pharmaceutical grade Methylene Blue you carry?
    1 respuesta
    1. Currently, a pharmaceutical grade Methylene Blue product is not available.
      ¿Le ha resultado útil?