620G
Giemsa Stain Solution Original Azure Blend
Harleco® (Original Azure Blend Type For Microscopy (contains Methanol))
Sinónimos:
Hematology Stain, Hematology Solutions
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Harleco® (Original Azure Blend Type For Microscopy (contains Methanol))
λmáx.
520-530 nm (Eosin)
635-645 nm (Azure)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Aplicación
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Specially formulated for staining G-bands of chromosomes in genetic studies. Can also be used with Wright Stain for blood and bone marrow staining.
Dilute with 50 volumes of distilled water or buffer for differential hematology staining. Dilute with 25 volumes of pH 6.8 buffer for G-Banding staining procedures.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)