Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
CS2
Número CAS:
Peso molecular:
76.14
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1098293
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
grade
ACS reagent
vapor density
2.67 (vs air)
autoignition temp.
212 °F
expl. lim.
50 %
refractive index
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
density
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=S
Application
- Facile synthesis of tetrahydroquinoline containing dithiocarbamate derivatives via one-pot sequential multicomponent reaction.: This research discusses a simplified method for synthesizing tetrahydroquinoline derivatives with dithiocarbamate, a process involving Carbon Disulphide, with applications in developing new chemical entities (Senapati et al., 2024).