Saltar a
6.18583
Hidróxido de tetrabutilamonio solution
0.1 N in toluene/methanol
Sinónimos:
Tetrabutylammonium hydroxide solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Número CAS:
Peso molecular:
259.47
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
MDL number:
Concentration:
0.1 N in toluene/methanol
Form:
solution
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
concentration
0.1 N in toluene/methanol
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Supramolecular polymer networks: Tetrabutylammonium hydroxide serves as a crucial component in the synthesis of highly robust supramolecular polymer networks, crosslinked by metallacycles, offering potential advancements in materials science and engineering (Li et al., 2024).
  • Biomedical hydrogel applications: This compound facilitates the development of pH-responsive cellulose/silk/Fe(3)O(4) hydrogel microbeads, designed for targeted drug delivery and other biomedical applications, demonstrating its versatility in healthcare innovations (Lee et al., 2024).
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)