6.18554
Ammonium acetate
for chromatography, LiChropur™
Sinónimos:
Ammonium acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
for chromatography
Línea del producto
LiChropur™
cadena SMILES
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable