Documentos clave
6.18216
Sigma-Aldrich
Ácido oleico
purified grade
Sinónimos:
Ácido cis-9-octadecenoico, Ácido elaínico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
282.46
Beilstein:
1726542
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
grado
purified grade
presión de vapor
1 mmHg ( 176 °C)
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1