Documentos clave
6.17603
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
purified grade
Sinónimos:
Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5KO4
Número de CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purified grade
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M