Documentos clave
614305
Sigma-Aldrich
TLR1/TLR2 Antagonist
Sinónimos:
3,4,6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, 6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, hexyl ester
Seleccione un Tamaño
10 MG
199,00 €
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
199,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.51
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable