598510
DL-Thiorphan
A thiol containing amido-acid that selectively binds to the active site zinc of metalloproteinases and blocks their activity (IC₅₀ = 2.1 nM for neutral endopeptidase-NEP).
Sinónimos:
DL-Thiorphan, N-[(RS)-2-Benzyl-3-mercaptopropanoyl]-glycine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NEP activity
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Iwata, N., et al. 2001. Science292, 1550.
Shirotani, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 21895.
Ghaddar, G., et al. 2000. Biochem. J.347, 419.
Iwata, N., et al. 2000. Nature Med.6, 143.
Takaki, Y., et al. 2000. J. Biochem.128, 897.
Fuller, S.J., et al. 1995. Biochemistry34, 8091.
Sajid, M., et al. 1995. Parasitology.111, 599.
Gomez-Monterrey, I., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1865.
Takahashi, M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 21394.
Roderick, S.L., et al. 1989. Biochemistry28, 1493.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable