574799
SynaptoRed™ Reagent
A lipophilic, water-soluble styrylpyridinium red fluoroprobe that is useful for staining active recycling synaptic vesicles.
Sinónimos:
SynaptoRed™ Reagent
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
dark purple
solubilidad
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Rouze, N.C. and Schwartz, E.A. 1998. J. Neurosci.18, 8614.
Vida, T.A. and Emr, S.D. 1995. J. Cell Biol.128, 779.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable