574597-M
Anti-Superoxide Dismutase (Cu/Zn Enzyme) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-SOD
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
sheep
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
mouse, rat, human, monkey
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
disponibilidad
not available in Canada,
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoelectrophoresis (see comments)
Frozen sections (see comments)
Paraffin sections (see comments)
Free-floating sections (see comments)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Human red blood cell lysate
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable