567715
N-SMase Inhibitor, GW4869
The N-SMase Inhibitor, GW4869, also referenced under CAS 6823-69-4, controls the biological activity of N-SMase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinónimos:
N-SMase Inhibitor, GW4869, Sphingomyelinase, Neutral, Inhibitor GW4869, GW69A, GW554869A
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (NMR)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 200 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C30H28N6O2.2ClH/c37-27(35-25-11-7-23(8-12-25)29-31-17-18-32-29)15-5-21-1-2-22(4-3-21)6-16-28(38)36-26-13-9-24(10-14-26)30-33-19-20-34-30;;/h1-16H,17-20H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,37)(H,36,38);2*1H/b15-5+,16-6+;;
Clave InChI
NSFKAZDTKIKLKT-CLEIDKRQSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-Smase rat brain
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Luberto, C., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 41128
Okamoto, Y., et al. 2002. FEBS Lett.530, 140.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable