565725-M
SecinH3
A cell-permeable triazolo compound that acts as a Sec7 domain-binding, selective antagonist against cytohesin family small GEFs.
Sinónimos:
SecinH3, N-(4-(5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-methoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl)-2-(phenylthio)acetamide, Cytohesin Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C24H20N4O4S/c1-30-24-26-23(16-7-12-20-21(13-16)32-15-31-20)28(27-24)18-10-8-17(9-11-18)25-22(29)14-33-19-5-3-2-4-6-19/h2-13H,14-15H2,1H3,(H,25,29)
Clave InChI
QPGYAMIHXLCFTJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cytohesin
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Fuss, B., et al. 2006. Nature444, 945.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.