Documentos clave
558300
Millipore
Aquatic Block Reagent, Salmon Plasma
Seleccione un Tamaño
500 ML
295,00 €
295,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
295,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.77
295,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A ready-to-use blocking reagent containing non-mammalian proteins that do not interact with mammalian antibodies.
A ready-to-use blocking reagent for Western blotting and immunoassays. Contains salmon plasma proteins that do not interact with mammalian antibodies, thus offering a reduced background.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
In PBS, 0.09% NaN₃, pH 7.4.
Información legal
AQUATIC BLOCK is a trademark of Arlington Scientific, Inc.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable