557225
Metanol
suitable for GC/GC, for Purge & Trap SupraSolv®, suitable for EPA 601
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
product name
Metanol, for Purge & Trap SupraSolv®
Agency
suitable for EPA 601
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
SupraSolv®
formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
técnicas
GC/GC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 9.7 °C
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: This study highlights methanol′s role in the extraction and analysis of volatile organic compounds from medicinal plants, providing insights valuable for researchers in pharmacology and natural product chemistry (Thanh et al., 2024).
- A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol is used as a solvent in the synthesis of complex inorganic compounds, which are essential in developing new materials for energy applications, such as proton exchange membranes (Dunatov et al., 2024).
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.