539745
InhibitorSelect 96-Well Protein Kinase Inhibitor Library II - Calbiochem
About This Item
uso
sufficient for 1 96-well plate(s)
Descripción general
Aplicación
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13