539160
Proteasome Inhibitor I
The Proteasome Inhibitor I controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
Proteasome Inhibitor I, PSI
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥90% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 30 mg/mL
ethanol: 30 mg/mL
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Chymotrypsin-like activity of the multicatalytic proteinase complex (MCP; 20S proteasome) in HT4 cells
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Otras notas
Mori, S., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 29447.
Figueiredo-Pereira, M.E., et al. 1994. J. Neurochem. 63, 1578.
Traenckner, E.B., et al. 1994. EMBO J. 13, 5433.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.