5.34356
PRMT5 Inhibitor, CMP5
Sinónimos:
PRMT5 Inhibitor, CMP5, 1-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N-(2-pyridinylmethyl)methanamine, 2HCl, 1-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N-(pyridin-2-ylmethyl)methanamine, 2HCl
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
water: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PRMT5
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable